Tisk…
Methyl-2-chloro-6-methylisonicotinate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methyl 2-chloro-6-picoline-4-carboxylate, Methyl 2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylate
OR8630-1G OR8630-5G OR8630-10G
APOSOR8630-1GEA 622 CZK
APOSOR8630-1G APOSOR8630-5G APOSOR8630-10G
Methyl-2-chloro-6-methylisonicotinate 97%
Methyl-2-chloro-6-methylisonicotinate
Vzorec: C₈H₈ClNO₂
MW: 185.61 g/mol
Bod varu: 124…125 °C/7mmHg
Bod tání: 58…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038391
CAS číslo: 3998-90-1