Tisk…
2-Amino-5-chloro-3-nitropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8629-25G OR8629-100G
APOSOR8629-25GEA 1710 CZK
APOSOR8629-25G APOSOR8629-100G
2-Amino-5-chloro-3-nitropyridine
2-Amino-5-chloro-3-nitropyridine
Vzorec: C₅H₄ClN₃O₂
Bod tání: 193…197 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00092011
CAS číslo: 5409-39-2