Tisk…
2-Aminonicotinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Aminopyridine-3-carbonitrile, 2-Amino-3-cyanopyridine
OR8628-1G OR8628-5G OR8628-10G
APOSOR8628-1GEA 622 CZK
APOSOR8628-1G APOSOR8628-5G APOSOR8628-10G
2-Aminonicotinonitrile
2-Aminonicotinonitrile
Vzorec: C₆H₅N₃
MW: 119,13 g/mol
Bod tání: 132…136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00128867
CAS číslo: 24517-64-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III