Tisk…
6-Bromo-2-naphthylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8620-1G OR8620-25G OR8620-5G
APOSOR8620-1GEA 2980 CZK
APOSOR8620-1G APOSOR8620-25G APOSOR8620-5G
6-Bromo-2-naphthylamine
6-Bromo-2-naphthylamine
Vzorec: C₁₀H₈BrN
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01026466
CAS číslo: 7499-66-3