3,5-Dibromo-2-chloropyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Chloro-3,5-dibromopyridine
OR8618-10G
OR8618-25G
APOSOR8618-10GEA
2570
CZK
APOSOR8618-10G
APOSOR8618-25G
3,5-Dibromo-2-chloropyridine 97%
3,5-Dibromo-2-chloropyridine
Vzorec:
C₅H₂Br₂ClN MW: 271,34 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00233991 CAS číslo: 40360-47-2 |