Tisk…
5-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-2-chloro-4-picoline
OR8616-25G OR8616-5G OR8616-100G
APOSOR8616-25GEA 744 CZK
APOSOR8616-25G APOSOR8616-5G APOSOR8616-100G
5-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine
5-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅BrClN
MW: 206,47 g/mol
Bod tání: 25…30 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03427663
CAS číslo: 778611-64-6