Tisk…
4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8613-5G OR8613-25G
APOSOR8613-5GEA 3110 CZK
APOSOR8613-5G APOSOR8613-25G
4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile 98%
4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₇ClN₂
MW: 166,61 g/mol
Bod tání: 128…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041476
CAS číslo: 158296-69-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III