Tisk…
3,5-Dimethylphenylhydrazinium chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(3,5-Dimethylphenyl)hydrazine hydrochloride, 3,5-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride
OR8609-5G OR8609-1G
APOSOR8609-5GEA 705 CZK
APOSOR8609-5G APOSOR8609-1G
3,5-Dimethylphenylhydrazinium chloride 97%
3,5-Dimethylphenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₈H₁₃ClN₂
MW: 172,66 g/mol
Bod tání: 180 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052269
CAS číslo: 60481-36-9