Tisk…
4-Bromo-2-(trimethylsilyl)thiazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8607-1G OR8607-5G
APOSOR8607-1GEA 4600 CZK
APOSOR8607-1G APOSOR8607-5G
4-Bromo-2-(trimethylsilyl)thiazole 95%
4-Bromo-2-(trimethylsilyl)thiazole
Vzorec: C₆H₁₀BrNSSi
Hustota: 1,384 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01319107
CAS číslo: 108306-53-2