Tisk…

5-Bromoquinoline 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR8604-25G OR8604-5G OR8604-1G
APOSOR8604-25GEA 2910 CZK
APOSOR8604-25G APOSOR8604-5G APOSOR8604-1G
5-Bromoquinoline 97%
5-Bromoquinoline
Vzorec: C₉H₆BrN
Bod varu: 105…107 °C/1mmHg
Bod tání: 41…47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234481
CAS číslo: 4964-71-0

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR