5-Bromo-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR8602-1G
OR8602-5G
OR8602-25G
APOSOR8602-1GEA
622
CZK
APOSOR8602-1G
APOSOR8602-5G
APOSOR8602-25G
5-Bromo-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine
5-Bromo-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine
Vzorec:
C₉H₁₁BrN₂ MW: 227.11 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07781213 CAS číslo: 210963-93-2 |