5-Bromo-2-hydroxypyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Bromopyrimidin-2(1H)-one, 5-Bromo-2-pyrimidinone
OR8599-1G
OR8599-25G
OR8599-5G
APOSOR8599-1GEA
622
CZK
APOSOR8599-1G
APOSOR8599-25G
APOSOR8599-5G
5-Bromo-2-hydroxypyrimidine
5-Bromo-2-hydroxypyrimidine
Vzorec:
C₄H₃BrN₂O MW: 174,98 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01318956 CAS číslo: 38353-06-9 |