Tisk…
2-(Boc-amino)-5-bromopyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-Boc-2-Amino-5-bromopyridine, 2-Amino-5-bromopyridine, 2-BOC protected
OR8593-25G OR8593-5G OR8593-100G
APOSOR8593-25GEA 1410 CZK
APOSOR8593-25G APOSOR8593-5G APOSOR8593-100G
2-(Boc-amino)-5-bromopyridine 98%
2-(Boc-amino)-5-bromopyridine
Vzorec: C₁₀H₁₃BrN₂O₂
MW: 273,13 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06411381
CAS číslo: 159451-66-8