Tisk…
4-Bromo-1H-pyrazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8592-100G OR8592-25G OR8592-500G OR8592-250G
APOSOR8592-100GEA 705 CZK
APOSOR8592-100G APOSOR8592-25G APOSOR8592-500G APOSOR8592-250G
4-Bromo-1H-pyrazole 98%
4-Bromo-1H-pyrazole
Vzorec: C₃H₃BrN₂
Bod varu: 250…260 °C
Bod tání: 93…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075602
CAS číslo: 2075-45-8