Tisk…
3-(4-Nitrophenyl)propionic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8590-1G OR8590-25G OR8590-5G
APOSOR8590-1GEA 417 CZK
APOSOR8590-1G APOSOR8590-25G APOSOR8590-5G
3-(4-Nitrophenyl)propionic acid
3-(4-Nitrophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₉NO₄
Bod tání: 164…168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00126834
CAS číslo: 16642-79-8