Tisk…
(±)-Nipecotic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8589-100G OR8589-1KG OR8589-500G
APOSOR8589-100GEA 2170 CZK
APOSOR8589-100G APOSOR8589-1KG APOSOR8589-500G
(±)-Nipecotic acid 98%
(±)-Nipecotic acid
Vzorec: C₆H₁₁NO₂
Bod tání: 261 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005992
CAS číslo: 498-95-3