3-Chloro-4-hydroxyphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)boronic acid
OR8583-1G
OR8583-5G
APOSOR8583-1GEA
622
CZK
APOSOR8583-1G
APOSOR8583-5G
3-Chloro-4-hydroxyphenylboronic acid 98%
3-Chloro-4-hydroxyphenylboronic acid
Vzorec:
C₆H₆BClO₃ MW: 172,3700 g/mol Bod tání: 223…228 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09258739 CAS číslo: 182344-13-4 |