Tisk…
1-(4-Bromo-phenyl)-1H-pyrazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole
OR8582-1G OR8582-5G
APOSOR8582-1GEA 4730 CZK
APOSOR8582-1G APOSOR8582-5G
1-(4-Bromo-phenyl)-1H-pyrazole 98%
1-(4-Bromo-phenyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₉H₇BrN₂
MW: 223,08 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08059318
CAS číslo: 13788-92-6