Tisk…
6-Chloroindole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chloro-1H-indole
OR8577-5G OR8577-100G OR8577-25G
APOSOR8577-5GEA 622 CZK
APOSOR8577-5G APOSOR8577-100G APOSOR8577-25G
6-Chloroindole
6-Chloroindole
Vzorec: C₈H₆ClN
MW: 151,6 g/mol
Bod tání: 87…91 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005681
CAS číslo: 17422-33-2
EINECS: 241-449-4