9-Bromoanthracene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR8575-100G
OR8575-25G
OR8575-5G
APOSOR8575-100GEA
4010
CZK
APOSOR8575-100G
APOSOR8575-25G
APOSOR8575-5G
9-Bromoanthracene 98%
9-Bromoanthracene
Vzorec:
C₁₄H₉Br Bod tání: 97…103 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001243 CAS číslo: 1564-64-3 EINECS: 216-359-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...