Tisk…
1-(4-Pyridyl)piperazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8573-1G OR8573-5G
APOSOR8573-1GEA 622 CZK
APOSOR8573-1G APOSOR8573-5G
1-(4-Pyridyl)piperazine 97%
1-(4-Pyridyl)piperazine
Vzorec: C₉H₁₃N₃
Bod varu: 195…200 °C/0,3mmHg
Bod tání: 135…141 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040745
CAS číslo: 1008-91-9
EINECS: 213-764-7
UN: 3259
ADR: 8,II