Tisk…
9-Bromophenanthrene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8571-25G OR8571-100G OR8571-1G
APOSOR8571-25GEA 705 CZK
APOSOR8571-25G APOSOR8571-100G APOSOR8571-1G
9-Bromophenanthrene 98%
9-Bromophenanthrene
Vzorec: C₁₄H₉Br
Bod varu: 180…190 °C/2mmHg
Bod tání: 60…64 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001174
CAS číslo: 573-17-1
EINECS: 209-351-6