Tisk…
6-Bromo-1,3-dichloroisoquinoline 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8568-1G OR8568-5G OR8568-10G
APOSOR8568-1GEA 2200 CZK
APOSOR8568-1G APOSOR8568-5G APOSOR8568-10G
6-Bromo-1,3-dichloroisoquinoline 96%
6-Bromo-1,3-dichloroisoquinoline
Vzorec: C₉H₄BrCl₂N
Bod tání: 124…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258639
CAS číslo: 552331-05-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III