Tisk…
tert-Butyl-4-bromo-2-chlorobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8566-10G OR8566-1G OR8566-5G
APOSOR8566-10GEA 17300 CZK
APOSOR8566-10G APOSOR8566-1G APOSOR8566-5G
tert-Butyl-4-bromo-2-chlorobenzoate 98%
tert-Butyl-4-bromo-2-chlorobenzoate
Vzorec: C₁₁H₁₂BrClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08703428
CAS číslo: 929000-18-0