Tisk…
6-Methylisoquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8565-1G OR8565-250MG OR8565-5G
APOSOR8565-1GEA 2320 CZK
APOSOR8565-1G APOSOR8565-250MG APOSOR8565-5G
6-Methylisoquinoline 98%
6-Methylisoquinoline
Vzorec: C₁₀H₉N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258767
CAS číslo: 42398-73-2