Tisk…
6-Methoxyisoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8562-1G OR8562-5G OR8562-10G
APOSOR8562-1GEA 622 CZK
APOSOR8562-1G APOSOR8562-5G APOSOR8562-10G
6-Methoxyisoquinoline
6-Methoxyisoquinoline
Vzorec: C₁₀H₉NO
Bod varu: 88…95 °C/0,8mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04114861
CAS číslo: 52986-70-6