8-Isoquinolinol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
8-Hydroxyisoquinoline, Isoquinolin-8-ol
OR8561-1G
OR8561-250MG
OR8561-5G
APOSOR8561-1GEA
1910
CZK
APOSOR8561-1G
APOSOR8561-250MG
APOSOR8561-5G
8-Isoquinolinol 95%
8-Isoquinolinol
Vzorec:
C₉H₇NO MW: 145,1600 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00661583 CAS číslo: 3482-14-2 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)