Tisk…
3-Amino-5-chlorobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8559-1G OR8559-5G OR8559-10G
APOSOR8559-1GEA 992 CZK
APOSOR8559-1G APOSOR8559-5G APOSOR8559-10G
3-Amino-5-chlorobenzonitrile 98%
3-Amino-5-chlorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₅ClN₂
MW: 152.58 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797224
CAS číslo: 53312-78-0