Tisk…
1,3-Dichloro-6-methoxyisoquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8558-1G OR8558-250MG OR8558-5G
APOSOR8558-1GEA 14680 CZK
APOSOR8558-1G APOSOR8558-250MG APOSOR8558-5G
1,3-Dichloro-6-methoxyisoquinoline 98%
1,3-Dichloro-6-methoxyisoquinoline
Vzorec: C₁₀H₇Cl₂NO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09258765
CAS číslo: 24623-39-0