Tisk…
8-Chloroisoquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8557-1G OR8557-250MG
APOSOR8557-1GEA 2940 CZK
APOSOR8557-1G APOSOR8557-250MG
8-Chloroisoquinoline 95%
8-Chloroisoquinoline
Vzorec: C₉H₆ClN
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07644622
CAS číslo: 34784-07-1