Tisk…
5-(Piperidinomethyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8550-10G OR8550-1G OR8550-5G
APOSOR8550-10GEA 15540 CZK
APOSOR8550-10G APOSOR8550-1G APOSOR8550-5G
5-(Piperidinomethyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
5-(Piperidinomethyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Vzorec: C₁₀H₁₅N₃OS
Bod tání: 224…225 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01689082
CAS číslo: 5424-84-0