Tisk…
5-Bromo-2-(piperidin-1-yl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8549-1G OR8549-25G OR8549-5G
APOSOR8549-1GEA 1460 CZK
APOSOR8549-1G APOSOR8549-25G APOSOR8549-5G
5-Bromo-2-(piperidin-1-yl)pyridine
5-Bromo-2-(piperidin-1-yl)pyridine
Vzorec: C₁₀H₁₃BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234654
CAS číslo: 24255-95-6