Tisk…
(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8548-25G OR8548-5G OR8548-1G
APOSOR8548-25GEA 5200 CZK
APOSOR8548-25G APOSOR8548-5G APOSOR8548-1G
(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine 98%
(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine
Vzorec: C₉H₁₂BrN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00483257
CAS číslo: 57356-64-6