Tisk…
1-Boc-4-(5-bromopyrimidin-2-yl)piperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8545-1G OR8545-5G
APOSOR8545-1GEA 1450 CZK
APOSOR8545-1G APOSOR8545-5G
1-Boc-4-(5-bromopyrimidin-2-yl)piperazine
1-Boc-4-(5-bromopyrimidin-2-yl)piperazine
Vzorec: C₁₃H₁₉BrN₄O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07375175
CAS číslo: 374930-88-8