5-Bromo-2-morpholin-1-ylpyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR8535-1G
OR8535-5G
OR8535-25G
APOSOR8535-1GEA
2150
CZK
APOSOR8535-1G
APOSOR8535-5G
APOSOR8535-25G
5-Bromo-2-morpholin-1-ylpyrimidine
5-Bromo-2-morpholin-1-ylpyrimidine
Vzorec:
C₈H₁₀BrN₃O Bod tání: 91…93 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00483251 CAS číslo: 84539-22-0 |