Tisk…
3-Bromo-2-(4-morpholino)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR8533-1G OR8533-5G
APOSOR8533-1GEA 1500 CZK
APOSOR8533-1G APOSOR8533-5G
3-Bromo-2-(4-morpholino)pyridine
3-Bromo-2-(4-morpholino)pyridine
Vzorec: C₉H₁₁BrN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00498942
CAS číslo: 54231-38-8