Tisk…
4-(3-Bromophenyl)morpholine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8531-1G OR8531-5G OR8531-25G
APOSOR8531-1GEA 622 CZK
APOSOR8531-1G APOSOR8531-5G APOSOR8531-25G
4-(3-Bromophenyl)morpholine 96%
4-(3-Bromophenyl)morpholine
Vzorec: C₁₀H₁₂BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04112585
CAS číslo: 197846-82-5