Tisk…
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8529-1G OR8529-5G
APOSOR8529-1GEA 622 CZK
APOSOR8529-1G APOSOR8529-5G
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine
Vzorec: C₅H₅BrN₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00187875
CAS číslo: 14001-67-3
UN: 1759
ADR: 8,II