Tisk…
5-Bromo-4-methoxy-2-(methylthio)pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR8528-5G OR8528-1G
APOSOR8528-5GEA 12200 CZK
APOSOR8528-5G APOSOR8528-1G
5-Bromo-4-methoxy-2-(methylthio)pyrimidine
5-Bromo-4-methoxy-2-(methylthio)pyrimidine
Vzorec: C₆H₇BrN₂OS
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 81560-09-0