Tisk…
(2-Phenyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Hydroxymethyl)-2-phenyl-1H-imidazole
OR8526-1G
APOSOR8526-1GEA 3110 CZK
APOSOR8526-1G
(2-Phenyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
(2-Phenyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,2 g/mol
Bod tání: 144…146 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06202903
CAS číslo: 43002-54-6