Tisk…
5-[(4-Methylpiperazino)methyl]-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8518-10G OR8518-1G OR8518-5G
APOSOR8518-10GEA 15540 CZK
APOSOR8518-10G APOSOR8518-1G APOSOR8518-5G
5-[(4-Methylpiperazino)methyl]-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
5-[(4-Methylpiperazino)methyl]-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Vzorec: C₁₀H₁₆N₄OS
Bod tání: 227…228 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09607894
CAS číslo: 952183-05-0