2-Methyl-2-[(5-nitro-2-pyridinyl)sulphanyl]propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR8517-1G
OR8517-500MG
APOSOR8517-1GEA
15310
CZK
APOSOR8517-1G
APOSOR8517-500MG
2-Methyl-2-[(5-nitro-2-pyridinyl)sulphanyl]propanoic acid
2-Methyl-2-[(5-nitro-2-pyridinyl)sulphanyl]propanoic acid
Vzorec:
C₉H₁₀N₂O₄S Bod tání: 60…62 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09607896 CAS číslo: 952183-12-9 |