Tisk…
tert-Butyl-4-[4-methyl-5-(methylsulphanyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]tetrahydro-1(2H)-pyridine carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-[4-Methyl-5-(methylthio)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]piperidine, N-BOC protected
OR8516-1G OR8516-5G OR8516-10G
APOSOR8516-1GEA 8200 CZK
APOSOR8516-1G APOSOR8516-5G APOSOR8516-10G
tert-Butyl-4-[4-methyl-5-(methylsulphanyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]tetrahydro-1(2H)-pyridine carboxylate
tert-Butyl-4-[4-methyl-5-(methylsulphanyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]tetrahydro-1(2H)-pyridine carboxylate
Vzorec: C₁₄H₂₄N₄O₂S
Bod tání: 116…118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09607934
CAS číslo: 952183-43-6