Tisk…
Methyl-5-(4-bromophenoxy)-2-furoate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR8515-1G OR8515-5G
APOSOR8515-1GEA 7670 CZK
APOSOR8515-1G APOSOR8515-5G
Methyl-5-(4-bromophenoxy)-2-furoate
Methyl-5-(4-bromophenoxy)-2-furoate
Vzorec: C₁₂H₉BrO₄
Bod tání: 64…66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09607928
CAS číslo: 952183-41-4