Tisk…
[1-(4-Methylbenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR8513-1G OR8513-500MG
APOSOR8513-1GEA 9560 CZK
APOSOR8513-1G APOSOR8513-500MG
[1-(4-Methylbenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
[1-(4-Methylbenzyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
Vzorec: C₁₁H₁₃N₃O
Bod tání: 85…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09607911
CAS číslo: 952183-26-5