Tisk…
1-(4-Methoxyphenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8512-1G OR8512-5G
APOSOR8512-1GEA 3910 CZK
APOSOR8512-1G APOSOR8512-5G
1-(4-Methoxyphenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
1-(4-Methoxyphenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Vzorec: C₁₀H₁₂O₄S
MW: 228,27 g/mol
Bod tání: 136…137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00202206
CAS číslo: 27918-36-1