Tisk…
3-(4-Ethylphenyl)-3-oxopropanenitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8510-1G OR8510-250MG OR8510-5G
APOSOR8510-1GEA 5200 CZK
APOSOR8510-1G APOSOR8510-250MG APOSOR8510-5G
3-(4-Ethylphenyl)-3-oxopropanenitrile
3-(4-Ethylphenyl)-3-oxopropanenitrile
Vzorec: C₁₁H₁₁NO
Bod tání: 105…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02260779
CAS číslo: 96220-15-4