Tisk…
Ethyl 2-(1-methyl-2,5-dioxotetrahydro-4H-imidazol-4-yliden)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl (2,5-dioxo-1-methylimidazolidin-4-ylidene)acetate
OR8509-1G OR8509-5G
APOSOR8509-1GEA 5630 CZK
APOSOR8509-1G APOSOR8509-5G
Ethyl 2-(1-methyl-2,5-dioxotetrahydro-4H-imidazol-4-yliden)acetate
Ethyl-2-(1-methyl-2,5-dioxotetrahydro-4H-imidazol-4-yliden)acetate
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₄
MW: 198.18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09607892
CAS číslo: 712-92-5