6-(Ethoxycarbonyl)nicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR8507-1G
OR8507-250MG
APOSOR8507-1GEA
7870
CZK
APOSOR8507-1G
APOSOR8507-250MG
6-(Ethoxycarbonyl)nicotinic acid
6-(Ethoxycarbonyl)nicotinic acid
Vzorec:
C₉H₉NO₄ Bod tání: >240 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09607895 CAS číslo: 17874-78-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...