Tisk…
3-(Dimethylamino)-1-(4-nitrophenyl)-2-propen-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Dimethylamino)-1-(4-nitrophenyl)prop-2-en-1-one
OR8506-1G OR8506-5G
APOSOR8506-1GEA 1330 CZK
APOSOR8506-1G APOSOR8506-5G
3-(Dimethylamino)-1-(4-nitrophenyl)-2-propen-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(4-nitrophenyl)-2-propen-1-one
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O₃
MW: 220,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00121191
CAS číslo: 68760-11-2